Learn More
2,4,6-triméthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde was used in the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes and their use in live cell imaging. It was used as starting reagent for the regioselective synthesis of new (±)-8-alkyl-5,7-dihydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydrocoumarins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,4,6-triméthoxybenzaldéhyde a été utilisé pour la préparation et la caractérisation de trois sondes fluorescentes spécifiques à l’ARN et leur utilisation dans l’imagerie de cellules vivantes. Il a été utilisé comme réactif de départ pour la synthèse régiosélective des nouvelles (+/-)-8-alkyl-5,7-dihydroxy-4-4-( -hydroxyphényl)-3,4-dihydrocoumarines.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde |
| Point de fusion | 119°C to 123°C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 1956051 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 196.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |