Learn More
2,4,6-triméthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13458388 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13458388 250 g Flacon en verre 250g
10029590 1 g Flacon en verre 1g
10428530 10 g Flacon en verre 10g
10386971 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13458388 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160532500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 830-79-5 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 830-79-5
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.2
Numéro MDL MFCD00003313
Clé InChI CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
CID PubChem 70019
Nom IUPAC 2,4,6-triméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Trimethoxybenzaldehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 118.0°C to 120.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)3C6H2CHO
Quantité 250 g
Beilstein 08,39
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline