Learn More
2,4,6-Triméthoxybenzaldéhyde, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 830-79-5 |
| Formule moléculaire | C10H12O4 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)c(C=O)c(OC)c1 |
| Nom IUPAC | 2,4,6-triméthoxybenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.2 |
| Poids de la formule | 196.0736 |