Learn More
Acide 2,4,6-triméthoxybenzènébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11399815 1 g 1g
11309825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399815 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19837.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 135159-25-0 | C9H13BO5 | 212.01 g/mol
2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid is used as an intermediate in organic syntheses and in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide2,4,6-triméthoxybenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques et dans la réaction de Suzuki.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135159-25-0
Formule moléculaire C9H13BO5
Poids moléculaire (g/mol) 212.01
Numéro MDL MFCD01114642
Clé InChI PKLRXZVPEQJTTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trimethoxybenzeneboronic acid, 2,4,6-trimethoxyphenyl boronic acid, boronic acid,b-2,4,6-trimethoxyphenyl, 1,3,5-trimethoxybenzene-2-boronic ester, pubchem9566, 1,3,5-trimethoxybenzene-2-bronic ester, acmc-1cirz, ablock ab-12-9177, 2,4,6-trimethoxybenzeneboronicacid
CID PubChem 4197996
Nom IUPAC acide boronique (2,4,6-triméthoxyphényl)
SMILES COC1=CC(OC)=C(B(O)O)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 96°C to 100°C
Quantité 1 g
Beilstein 4315581
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 212.01
Pourcentage de pureté 98%