Learn More
Acide 2,4,6 -riméthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11381787 5 g 5g
11391787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04997.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 570-02-5 | C10H12O5 | 212.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 570-02-5
Formule moléculaire C10H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 212.20
Numéro MDL MFCD00016497
Clé InChI JATAKEDDMQNPOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-benzoic acid, pubchem13726, acmc-1awjz, ksc495i9p, 2,4,6-trimethoxy benzoic acid
CID PubChem 68441
Nom IUPAC 2,4,6-trimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(OC)=C(C(O)=O)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethoxybenzoic acid
Point de fusion ∽158°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 1972294
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté 98%