Learn More
2,4,6-triméthoxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415557 5 g 5g
11405557 1 g 1g
11425557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23540.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2571-54-2 | C10H11NO3 | 193.202 g/mol
2,4,6-Trimethoxybenzonitrile is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4,6-triméthoxybenzonitrile est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2571-54-2
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.202
Numéro MDL MFCD00001787
Clé InChI GBRHJUMDNWLSCT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 75731
Nom IUPAC 2,4,6-triméthoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C#N)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethoxybenzonitrile
Point de fusion 140°C to 143°C
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Synonyme benzonitrile, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-benzonitrile, 2,4,6-trimethoxybenzenecarbonitrile, acmc-20aoeu, 2,4,6-trimethoxy benzonitrile, benzonitrile,2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenzonitrile
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 98%