Learn More
2,4,6-Triméthoxytoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371527 25 g 25g
11361527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02155.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.12€
    297.65€ / 25g
    Économisez 65.47€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14107-97-2 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14107-97-2
Formule moléculaire C10H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 182.219
Numéro MDL MFCD00008375
Clé InChI TZPKFPYZCMHDHL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 84201
Nom IUPAC 1,3,5-triméthoxy-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethoxytoluene
Point de fusion 27°C to 28°C
Point d’ébullition 100°C to 105°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.531
Quantité 25 g
Beilstein 2048952
Synonyme 2,4,6-trimethoxytoluene, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-methyl, acmc-1bvuf, toluene, 2,4,6-trimethoxy, 1,3,5-trimethoxy-2-methyl-benzene, #, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-methyl
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 97%