Learn More
2,4,6-triméthyl-1,3-benzènediamine, TRC
Code produit 30456697
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30456697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456697 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7960551G
Des molécules organiques de haute purité et des normes d’analyse, commercialisés de manière stratégiques dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethyl-1,3-benzenediamine
CAS 3102-70-3
Formule moléculaire C9H14N2
Quantité 1 g
Synonyme 2,4-Mesitylenediamine, 1,3,5-Trimethyl-2,6-benzenediamine, 2,4,6-Trimethyl-1,3-benzenediamine, 2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine, NSC 10392
Formule InChI InChI=1S/C9H14N2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,10-11H2,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(N)c(C)c1N
Nom IUPAC 2,4,6-triméthylbenzène-1,3-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Poids de la formule 150.1157
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.