Learn More
2,4,6-Trimethyl-N-[2-(trifluorométhyl)phényl]benzènesulfonamide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450437 10 mg 10mg
15460437 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65391.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 313981-55-4 | Molecular Formula: C16H16F3NO2S | Molecular Weight: 343.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Analogique inactif de m-3M3FBS
  • Utilisé comme contrôle négatif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 313981-55-4
Formule moléculaire C16H16F3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 343.36
Numéro MDL MFCD00784362
Clé InChI SKJJIFRWCCSXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, tocris-1942, benzenesulfonamide,2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl
CID PubChem 770820
Nom IUPAC 2,4,6-triméthyl-N-[2-(trifluorométhyl)phényl]benzènesulfonamide
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Poids de la formule 343.36
Forme physique Poudre