Learn More
2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluorométhyl)phényl]benzènesulfonamide, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide |
| Point de fusion | 114°C to 118°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Nom IUPAC | 2,4,6-triméthyle-N-[3-(trifluorométhyle)phényle]benzène-1-sulfonamide |
| Poids de la formule | 343.36 |
| Forme physique | Poudre |