Learn More
2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluorométhyl)phényl]benzènesulfonamide, Thermo Scientific™
Code produit 15450487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450487 50 mg 50mg
15440487 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65999.MF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Active la phospholipase C
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 200933-14-8
Formule moléculaire C16H16F3NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 343.36
Numéro MDL MFCD00095824
Clé InChI ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, m3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzene-1-sulfonamide, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl-phenyl-benzenesulfonamide, phospholipase c activator, m-3m3fbs, n-3-trifluoromethylphenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide, 2,4,6-trimethyl-n-m-3-trifluoromethylphenyl benzenesulfonamide, tocris-1941
CID PubChem 761523
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Point de fusion 114°C to 118°C
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Nom IUPAC 2,4,6-trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzene-1-sulfonamide
Poids de la formule 343.36
Forme physique Poudre