Learn More
2’,4 ’,6’-Triméthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424583
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424583 25 g 25g
11434583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424583 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11549.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1667-01-2 | C11H14O | 162.23 g/mol
2',4',6'-Trimethylacetophenone is used as laboratory chemicals, manufacture of substances and intermediated for chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 2′,4′,6′-triméthylacétophénone est utilisé comme produit chimique de laboratoire, dans la fabrication de substances et de produits intermédiaires pour la synthèse chimique.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1667-01-2
Formule moléculaire C11H14O
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Numéro MDL MFCD00008735
Clé InChI XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-mesitylethanone, 2',4',6'-trimethylacetophenone, acetylmesitylene, acetomesitylene, mesityl methyl ketone, 1-2,4,6-trimethylphenyl ethanone, ethanone, 1-2,4,6-trimethylphenyl, 2-acetylmesitylene, 2,4,6-trimethylacetophenone, methyl 2,4,6-trimethylphenyl ketone
CID PubChem 15461
Nom IUPAC 1-(2,4,6-triméthylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C)C=C(C)C=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4',6'-Trimethylacetophenone
Densité 0.975
Point d’ébullition 235°C to 236°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.517
Quantité 25 g
Beilstein 2044595
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 98%