Learn More
2’,4 ’,6’-Triméthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2',4',6'-Trimethylacetophenone is used as laboratory chemicals, manufacture of substances and intermediated for chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le composé 2′,4′,6′-triméthylacétophénone est utilisé comme produit chimique de laboratoire, dans la fabrication de substances et de produits intermédiaires pour la synthèse chimique.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2',4',6'-Trimethylacetophenone |
| Densité | 0.975 |
| Point d’ébullition | 235°C to 236°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.517 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2044595 |
| Informations sur la solubilité | Difficult to mix. |
| Poids de la formule | 162.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |