Learn More
2,4,6-triméthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499983 100 g 100g
11409993 500 g 500g
11419993 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499983 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13049.22
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 88-05-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
2,4,6-Trimethylaniline is useful for the preparation of Grubbs' catalyst. It is used as a precursor to dyes. It undergoes condensation reaction with glyoxal to prepare glyoxal-bis(mesitylimine). It is also involved in the preparation of 1,3-diketimines ligands by condensation with 1,3-diketones. Further, it is used for the production of Acid Blue 129 dye, which is useful in histochemistry studies. In addition to this, it serves as a building block to various bulky ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,4,6-triméthylaniline est utile pour la préparation de catalyseurs de Grubbs. Elle est utilisée comme précurseur des colorants. Elle est soumise à une réaction de condensation avec le glyoxal pour synthétiser le glyoxal-bis(mésitylimine). Elle est également impliquée dans la préparation des ligands 1,3-dykétimines par condensation avec des 1,3-dicétones. En outre, elle est utilisée dans la production du colorant Acid Blue 129, qui est utile dans les études histochimiques. Par ailleurs, elle sert de bloc de construction à divers ligands encombrants.
Solubilité
Légèrement miscible avec le tétrachlorure de carbone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-05-1
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00007740
Clé InChI KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
CID PubChem 6913
ChEBI CHEBI:82545
Nom IUPAC 2,4,6-triméthylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylaniline
Point de fusion -5°C
Densité 0.962
Point d’ébullition 232°C to 234°C
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.551
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 636559
Informations sur la solubilité Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trimethylaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylaniline