Learn More
2,4,6-Trimethylbenzene-1-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10295054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10295054 25 g 25g
10009211 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295054 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12350EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1541-10-2
Formule moléculaire C9H12S
Poids moléculaire (g/mol) 152.255
Numéro MDL MFCD00218475
Clé InChI PKANQZUPJCMBAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trimethylthiophenol, 2,4,6-trimethylbenzene-1-thiol, benzenethiol,2,4,6-trimethyl, 2-mercaptomesitylene, 2-sulphanylmesitylene, acmc-20aoem, 2,4,6-trimethyl-benzene-1-thiol
CID PubChem 284449
Nom IUPAC 2,4,6-Triméthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Trimethylbenzene-1-thiol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire (CH3)3C6H2SH
Quantité 25 g
Poids de la formule 152.26
Pourcentage de pureté 97%