Learn More
Acide 2,4,6-triméthylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491037 5 g 5g
11481037 1 g 1g
11401047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24060.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5980-97-2 | C9H13BO2 | 164.011 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5980-97-2
Formule moléculaire C9H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.011
Numéro MDL MFCD00236060
Clé InChI BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895
CID PubChem 292184
Nom IUPAC Acide (2,4,6-triméthylphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid
Point de fusion ∼120°C to 127°C
Quantité 5 g
Beilstein 2831927
Poids de la formule 164.01
Pourcentage de pureté 97%