Learn More
2,4,6-Triméthylbenzènesulfonohydrazide, TRC
Code produit 30452922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452922 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452922 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7982805G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide
CAS 16182-15-3
Formule moléculaire C9H14N2O2S
Quantité 5 g
Synonyme 2-Mesitylenesulfonic Acid','Hydrazide, (2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl)hydrazine(Mesitylsulfonyl)hydrazine, 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonic Acid Hydrazide, Mesitylenesulfonic Hydrazide, Mesitylenesulfonyl HydrazideN-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)hydrazine, NSC 158041
Formule InChI InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)14(12,13)11-10/h4-5,11H,10H2,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)NN
Nom IUPAC 2,4,6-triméthylbenzènesulfonohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 214.28
Poids de la formule 214.0776