Learn More
2,4,6-Triméthylbenzènesulfonohydrazide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide |
| CAS | 16182-15-3 |
| Formule moléculaire | C9H14N2O2S |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Mesitylenesulfonic Acid','Hydrazide, (2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl)hydrazine(Mesitylsulfonyl)hydrazine, 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonic Acid Hydrazide, Mesitylenesulfonic Hydrazide, Mesitylenesulfonyl HydrazideN-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)hydrazine, NSC 158041 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)14(12,13)11-10/h4-5,11H,10H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)NN |
| Nom IUPAC | 2,4,6-triméthylbenzènesulfonohydrazide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.28 |
| Poids de la formule | 214.0776 |