Learn More
Hydrazide de 2,4,6-triméthylbenzènesulfonyle, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10661642 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10661642 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10661642 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185090250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 16182-15-3
Numéro MDL MFCD00007585
Clé InChI JQUBKTQDNVZHIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl hydrazide, mesitylene-2-sulphonohydrazide, 2-mesitylenesulfonyl hydrazide, 2-mesitylenesulfonohydrazide, 2-mesitylenesulfono hydrazide, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrazide, hydrazino 2,4,6-trimethylphenyl sulfone, mesitylenesulphonohydrazide, mesitylenesulfonylhydrazide, 2-mesitylehesulfonohydrazide
CID PubChem 85321
Nom IUPAC 2,4,6-triméthylbenzènesulfonohydrazide
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)NN)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Trimethylbenzenesulfonyl hydrazide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110.0°C to 114.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H14N2O2S
Formule linéaire (CH3)3C6H2SO2NHNH2
Quantité 25 g
Poids moléculaire (g/mol) 214.28
Poids de la formule 214.28
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl hydrazide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.