Learn More
Acide 2,4,6-triméthylbenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453784 10 g 10g
11463784 50 g 50g
11473784 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453784 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11831.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.49€
    53.65€ / 10g
    Économisez 6.84€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 480-63-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 480-63-7
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00002481
Clé InChI FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitoic acid, mesitylenecarboxylic acid, beta-isodurylic acid, benzoic acid, 2,4,6-trimethyl, .beta.-isodurylic acid, unii-4pu2hg6787, 2-mesitylenecarboxylic acid, 2,4,6-trimethyl-benzoic acid, 2,6-trimethylbenzoic acid, benzoic acid,4,6-trimethyl
CID PubChem 10194
ChEBI CHEBI:64830
Nom IUPAC Acide 2,4,6-triméthylbenzoïque
SMILES CC1=CC(C)=C(C(O)=O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylbenzoic acid
Point de fusion 153°C to 155°C
Quantité 10 g
Beilstein 1866187
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 99%