Learn More
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427027
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11427027 50 g 50g
11417027 10 g 10g
11437027 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11427027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14407.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 938-18-1 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyl est utilisé, en présence de pyridine, pour protéger les groupes OH en tant qu’esters de mésitoate.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker sous azote. Incompatible avec les agents oxydants puissants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 938-18-1
Formule moléculaire C10H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 182.647
Numéro MDL MFCD00013650
Clé InChI UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
CID PubChem 97038
Nom IUPAC Chlorure de -2,4,6triméthylbenzoyle
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Densité 1.1
Point d’ébullition 143°C to 146°C (60 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.529
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 776108
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts slowly with water.
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté ≥98%