Learn More
2,4,6-Triméthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494090 25 g 25g
11437297 100 g 100g
11447297 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494090 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15041.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 527-60-6 | C9H12O | 136.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-60-6
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00002235
Clé InChI BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
CID PubChem 10698
Nom IUPAC 2,4,6-triméthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylphenol
Point de fusion 70°C to 74°C
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2430
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 98%