Learn More
Isocyanate de 2,4,6-triméthylphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363266 5 g -
11353266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12611.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2958-62-5 | C10H11NO | 161.204 g/mol
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de 2,4,6-triméthylphényle est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les alcools, les amines, les bases et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2958-62-5
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.204
Numéro MDL MFCD00019909
Clé InChI HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trimethylphenyl isocyanate, mesityl isocyanate, 2,4,6-trimethylphenylisocyanate, acmc-1ckns, 2,4,6-trimethylbenzenisocyanate, 2-isocyanato-1,3,5-trimethyl-benzene, #
CID PubChem 595239
Nom IUPAC 2-isocyanato-1,3,5-triméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N=C=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Point de fusion 43°C to 46°C
Point d’ébullition 218°C to 220°C
Point d’éclair 104°C (219°F)
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2085601
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes in water.
Poids de la formule 161.21
Pourcentage de pureté 98%