Learn More
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353096 5 g 5g
11343096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10958.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 76195-82-9 | C9H15ClN2 | 186.68 g/mol
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 2,4,6-triméthylphénylhydrazine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76195-82-9
Formule moléculaire C9H15ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 186.68
Numéro MDL MFCD00052268
Clé InChI XFGPCULNJGZRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitylhydrazine hydrochloride, 2,4,6-trimethylphenylhydrazine hydrochloride, 1-mesitylhydrazine hydrochloride, 2,4,6-trimethylphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4,6-trimethylphenyl-, hydrochloride, mesityl hydrazine hydrochloride
CID PubChem 2774883
Nom IUPAC (2,4,6-triméthylphényl)hydrazine;chlorhydrate
SMILES Cl.CC1=CC(C)=C(NN)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∽185°C (decomposition)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3700289
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 186.69
Pourcentage de pureté 97%