Learn More
2,4,6-triméthylstyrène, 95 %, stab. avec 500 ppm de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,4,6-Trimethylstyrene is used as an intermediate to produce other chemicals like 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,4,6-triméthylstyrène est utilisé comme intermédiaire pour produire d’autres produits chimiques tels que la 2-méthoxy-1-(2, 4, 6-triméthyl-phényl)-éthanone.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trimethylstyrene |
| Note relative au nom | stabilized with 500ppm 4-tert-butylcatechol |
| Densité | 0.908 |
| Point d’ébullition | 208°C to 209°C |
| Point d’éclair | 75°C (167°F) |
| Indice de réfraction | 1.5295 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 1904365 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
| Poids de la formule | 146.23 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2,4,6-Trimethylstyrene
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylstyrene