Learn More
2,4,6-triméthylstyrène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 4, 6-Trimethylstyrene |
| CAS | 769-25-5 |
| Densité | 0.9060g/mL |
| Point d’ébullition | 209°C |
| Point d’éclair | 75°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
| Formule moléculaire | C11H14 |
| Quantité | 5 g |
| Gravité spécifique | 0.906 |
| Synonyme | 2,4,6-trimethylstyrene, 1,3,5-trimethyl-2-vinylbenzene, 2-vinylmesitylene, mesitylethylene, vinylmesitylene, styrene, 2,4,6-trimethyl, unii-89fv7yq871, benzene, 2-ethenyl-1,3,5-trimethyl, 2,6-trimethylstyrene, styrene,4,6-trimethyl |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2,4,6-Trimethylstyrene, 95%
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.