Learn More
2,4,6-triméthylthiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359869 5 g 5g
11349869 1 g 1g
11369869 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359869 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24798.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1541-10-2 | C9H12S | 152.255 g/mol
2,4,6-Trimethylthiophenol, is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4,6-triméthylthiophénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1541-10-2
Formule moléculaire C9H12S
Poids moléculaire (g/mol) 152.255
Numéro MDL MFCD00218475
Clé InChI PKANQZUPJCMBAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-trimethylthiophenol, 2,4,6-trimethylbenzene-1-thiol, benzenethiol,2,4,6-trimethyl, 2-mercaptomesitylene, 2-sulphanylmesitylene, acmc-20aoem, 2,4,6-trimethyl-benzene-1-thiol
CID PubChem 284449
Nom IUPAC 2,4,6-Triméthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylthiophenol
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 152.25
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trimethylthiophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-thiol