Learn More
2,4,6-Triphénoxy-1,3,5-triazine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine |
| Point de fusion | 235°C to 236°C |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | triphenyl cyanurate, triphenoxy-s-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-triphenoxy, 2,4,6-triphenoxy-s-triazine, s-triazine, 2,4,6-triphenoxy, triphenoxy-1,3,5-triazine, 1,3,5-triazine,2,4,6-triphenoxy, triazine der., maybridge4_003089, 2,6-triphenoxy-s-triazine |
| Poids de la formule | 357.36 |
| Pourcentage de pureté | 96% |