Learn More
Tétrafluoroborate de 2,4,6-triphénylpyrylium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463747 100 g 100g
11443747 5 g 5g
11453747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18217.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 448-61-3 | C23H17BF4O | 396.19 g/mol
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate is used as a sensitizer to carry out the photo oxidation of cathecol. It is also used in the preparation of three N-alkylpyridinium photosensitizers by reacting with (1R,2S)-(-)-norephedrine, (S)-(+)-2-(aminomethyl)pyrrolidine and (R)-(-)-1-cyclohexylethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de 2,4,6-triphénylpyrylium est utilisé comme sensibilisateur pour effectuer l’oxydation photo du cathécol. Il est également utilisé dans la préparation de trois photosensibilisateurs N-alkylpyridinium en réagissant avec (1 R,2S)-(-)-noréphédrine, (S)-(+)-2-(aminométhyl)pyrrolidine et (R)-(-)-1 -cyclohexyléthylamine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau, l’alcool éthylique, l’éther diéthylique. Soluble dans l’acide trifluroacétique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 448-61-3
Formule moléculaire C23H17BF4O
Poids moléculaire (g/mol) 396.19
Numéro MDL MFCD00012001
Clé InChI VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-triphenylpyrylium tetrafluoroborate, 2,4,6-triphenyl-1??-pyran-1-ylium tetrafluoroborate, 2,4,6-triphenylpyryliumtetrafluoroborate, pyrylium, 2,4,6-triphenyl-, tetrafluoroborate 1-, 2,4,6-triphenyl-pyrylium tetrafluoroborate
CID PubChem 9930615
Nom IUPAC 2,4,6-triphénylpyrylium ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=[O+]C(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
Point de fusion 248°C to 254°C
Quantité 100 g
Beilstein 3586533
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water,ethyl alcohol,diethyl ether. Soluble in trifluroacetic acid.
Poids de la formule 396.2
Pourcentage de pureté 97%