Learn More
2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol, Thermo Scientific™
Code produit 17730569 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17730569 25 g 25g
17740569 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17730569 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 469290250
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Spécification
Vecteur alpha TRISDIMETHYLAMINOMETHYLPHENOL
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
CAS 90-72-2
Couleur Incolore à jaune
Point d’éclair 149°C
Spectre IR Conforms
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15 H27 N3 O
Indice de réfraction 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
Numéro MDL 00008330
Quantité 25 g
Numéro UN 2735
Poids moléculaire (g/mol) 265.4
Forme physique Viscous Liquid