Learn More
2,4,6-tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine, étalon spectre de masse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353816 5 g 5g
11343816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16883.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 915-76-4 | C12F21N3 | 585.119 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 915-76-4
Formule moléculaire C12F21N3
Poids moléculaire (g/mol) 585.119
Numéro MDL MFCD00042438
Clé InChI KXQUYHRRCVECPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris heptafluoropropyl-s-triazine, s-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl, 2,4,6-tris heptafluoropropyl-1,3,5-triazine, tris perfluoropropyl-s-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl, 2,4,6-tris perfluoropropyl-1,3,5-triazine, perfluorotripropyl-s-triazine, tris heptafluoropropyl-1,3,5-triazine, s-triazine,4,6-tris heptafluoropropyl, 1,5-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl
CID PubChem 70185
Nom IUPAC 2,4,6-Tris(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
SMILES C1(=NC(=NC(=N1)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Note relative au nom Mass Spec Standard
Densité 1.716
Point d’ébullition 165°C
Indice de réfraction 1.311
Quantité 5 g
Beilstein 381010
Poids de la formule 585.12