Learn More
2,4,6-tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499477 5 g 5g
11385035 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22001.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 368-66-1 | C6F9N3 | 285.07 g/mol
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine is used to prepare 1-phenyl-4,6-bis-trifluoromethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine by reacting with sodium 5-amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4,6-Tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine sert à préparer la 1-phényl-4,6-bis-trifluorométhyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine en réagissant avec le 5-amino-1-phényl-1H-pyrazol-4-carboxylate de sodium.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 368-66-1
Formule moléculaire C6F9N3
Poids moléculaire (g/mol) 285.07
Numéro MDL MFCD00042436
Clé InChI LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-tris trifluoromethyl-1,3,5-triazine, s-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl, 2,4,6-tris trifluoromethyl-sym-triazine, 2,4,6-tris trifluoromethyl-s-triazine, tris trifluoromethyl-1,3,5-triazine, acmc-1cp6j, 5-26-01-00320 beilstein handbook reference, 1,3,5-triazine,2,4,6-tris trifluoromethyl, 2,4,6-tris trifluoromethyl-1,3,5 triazine
CID PubChem 9715
Nom IUPAC tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
SMILES FC(F)(F)C1=NC(=NC(=N1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Densité 1.596
Point d’ébullition 95°C to 96°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.322
Quantité 5 g
Beilstein 302339
Poids de la formule 285.07
Pourcentage de pureté 98%