Learn More
2,4,6-tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine, TRC
Code produit 30136655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136655 1 g 1g
17980855 100 mg 100mg
17903985 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136655 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7952281G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 368-66-1
Formule moléculaire C6N3F9
Poids moléculaire (g/mol) 285.06
Synonyme 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-s-triazine
Nom IUPAC 2,4,6-tris(trifluorométhyl)-1,3,5-triazine
SMILES FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-tris(Trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
Poids de la formule 284.9949