Learn More
Acide 2-(4-acétylpipérazin-1-yl)pyridine-5 boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10440584
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10440584 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10440584 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00066DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(4-Acetylpiperazin-1-yl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1073372-01-6
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C17H26BN3O3
Numéro MDL MFCD09027063
Quantité 1 g
Synonyme 2-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 1-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanone, 2-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 1-4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanone, 1-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethan-1-one
Clé InChI RNFCDPMIZSSWDQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C
Nom IUPAC 1-[4-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]pipérazin-1-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 331.223
CID PubChem 43811064
Poids de la formule 331.22
Pourcentage de pureté 97%