Learn More
2-(-Aminophényl)éthylamine4-aminophényl)éthylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407940 10 g Flacon en verre 10g
10265530 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10407940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153840100
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13472-00-9 | C8H12N2 | 136.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-00-9
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.2
Numéro MDL MFCD00008194
Clé InChI LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-aminophenyl ethylamine, 4-2-aminoethyl aniline, 4-aminophenethylamine, 4-2-amino-ethyl-phenylamine, p-aminophenethylamine, benzeneethanamine, 4-amino, 4-2-aminoethyl benzenamine, 4-aminophenylethylamine, 4-2-aminoethyl phenylamine, 4-2-amino-ethyl-aniline
CID PubChem 72895
Nom IUPAC 4-(2-aminoéthyl) aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.0570g/mL
Point d’ébullition 103°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.5905 to 1.5945
Quantité 10 g
Beilstein 13, I, 48
Gravité spécifique 1.057
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.