Learn More
2-(4-aminophényl)éthylamine, 98 %
Code produit 15439029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15439029 1 g 1g
15449029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439029 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15782.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 13472-00-9 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
4-(2-Aminoethyl)aniline has been used in chemical modification of silk fibroin to tailor the overall hydrophilicity and structure of silk. It has been used as reagent in polycondensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(2-aminoéthyl)aniline a été utilisée dans la modification chimique de la fibroïne de soie pour adapter l’hydrophile globale et la structure de la soie. Elle a été utilisée comme réactif dans les réactions de polycondensation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-00-9
Formule moléculaire C8H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 136.198
Numéro MDL MFCD00008194
Clé InChI LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-aminophenyl ethylamine, 4-2-aminoethyl aniline, 4-aminophenethylamine, 4-2-amino-ethyl-phenylamine, p-aminophenethylamine, benzeneethanamine, 4-amino, 4-2-aminoethyl benzenamine, 4-aminophenylethylamine, 4-2-aminoethyl phenylamine, 4-2-amino-ethyl-aniline
CID PubChem 72895
Nom IUPAC 4-(2-aminoethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Point de fusion 28°C to 31°C
Densité 1.057
Point d’ébullition 103°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.591
Quantité 1 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 1099913
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 98%