Learn More
2-(4-Benzyloxyphényl)éthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11364086
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11364086 5 g 5g
11374086 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11364086 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19217.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 61439-59-6 | C15H16O2 | 228.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61439-59-6
Formule moléculaire C15H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Numéro MDL MFCD00017532
Clé InChI JCUJAHLWCDISCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-benzyloxyphenyl ethanol, 2-4-benzyloxy phenyl ethanol, p-benzyloxy phenethyl alcohol, 4-benzyloxyphenylethyl alcohol, 4-benzyloxyphenethyl alcohol, 4-benzyloxy phenethylalcohol, benzeneethanol, 4-phenylmethoxy, 2-p-benzyloxyphenyl ethanol, 4-benzyloxy phenethyl alcohol
CID PubChem 3017260
Nom IUPAC 2-[4-(benzyloxy)phenyl]ethan-1-ol
SMILES OCCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
Point de fusion 85°C to 87°C
Quantité 5 g
Beilstein 2054624
Poids de la formule 228.29
Pourcentage de pureté ≥98%