Learn More
2-(4-Benzyloxyphényl)éthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374086 25 g 25g
11364086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19217.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 61439-59-6 | C15H16O2 | 228.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61439-59-6
Formule moléculaire C15H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Numéro MDL MFCD00017532
Clé InChI JCUJAHLWCDISCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-benzyloxyphenyl ethanol, 2-4-benzyloxy phenyl ethanol, p-benzyloxy phenethyl alcohol, 4-benzyloxyphenylethyl alcohol, 4-benzyloxyphenethyl alcohol, 4-benzyloxy phenethylalcohol, benzeneethanol, 4-phenylmethoxy, 2-p-benzyloxyphenyl ethanol, 4-benzyloxy phenethyl alcohol
CID PubChem 3017260
Nom IUPAC 2-[4-(benzyloxy)phenyl]ethan-1-ol
SMILES OCCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
Point de fusion 85°C to 87°C
Quantité 25 g
Beilstein 2054624
Poids de la formule 228.29
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.