Learn More
2-(4-Benzyloxyphényl)éthanol, TRC
Code produit 30342299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342299 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2876705G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
CAS 61439-59-6
Formule moléculaire C15 H16 O2
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C15H16O2/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,16H,10-12H2
SMILES OCCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
Nom IUPAC 2-(4-phénylméthoxyphényl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Poids de la formule 228.115