Learn More
2-(4-benzylpipéridino)-1-éthanamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10172782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10172782 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10172782 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00719DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Benzylpiperidino)-1-ethanamine
CAS 25842-32-4
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C14H22N2
Numéro MDL MFCD03659719
Quantité 1 g
Synonyme 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethanamine, 2-4-benzylpiperidino-1-ethanamine, 1-2-aminoethyl-4-benzylpiperidine, 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethylamine, 1-piperidineethanamine,4-phenylmethyl, 2-4-benzyl-piperidin-1-yl-ethylamine, n-2-aminoethyl-4-benzylpiperidine, 2-4-benzylpiperdin-1-yl ethylamine, 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethan-1-amine, 2-4-phenylmethyl piperidin-1-yl ethanamine
Clé InChI PCNDXYHWLSHXMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCN1CCC(CC2=CC=CC=C2)CC1
Nom IUPAC 2-(4-benzylpipéridin-1-yl)éthan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 218.34
CID PubChem 2779831
Poids de la formule 218.34
Pourcentage de pureté 97%