Learn More
2,4'-Bipyridine, TRC
Code produit 30342257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342257 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB5921835G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4'-Bipyridine
CAS 581-47-5
Formule moléculaire C10H8N2
Quantité 5 g
Synonyme 2,4'-Bipyridyl, 2,4'-Dipyridine, 2,4'-Dipyridyl, 2-(Pyridin-4-yl)pyridine, 2-Pyridin-4-ylpyridine, 4-(2-Pyridyl)pyridine
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2/c1-2-6-12-10(3-1)9-4-7-11-8-5-9/h1-8H
SMILES c1ccc(nc1)c2ccncc2
Nom IUPAC 2-pyridin-4-ylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Poids de la formule 156.0687