Learn More
2,4'-Bipyridine, TRC
Code produit 30337803
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30337803 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337803 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB5921831G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 2,4'-Bipyridine
CAS 581-47-5
Formule moléculaire C10H8N2
Quantité 1 g
Synonyme 2,4'-Bipyridyl, 2,4'-Dipyridine, 2,4'-Dipyridyl, 2-(Pyridin-4-yl)pyridine, 2-Pyridin-4-ylpyridine, 4-(2-Pyridyl)pyridine
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2/c1-2-6-12-10(3-1)9-4-7-11-8-5-9/h1-8H
SMILES c1ccc(nc1)c2ccncc2
Nom IUPAC 2-pyridin-4-ylpyridine
Poids moléculaire (g/mol) 156.18
Poids de la formule 156.0687
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.