Learn More
Acide phosphorique 2,4-bis(1-méthyléthyl)phényl diphényl ester, TRC
Code produit 30337585
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30337585 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337585 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB45148050MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Bis(1-methylethyl)phenyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid
CAS 96107-55-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C24 H27 O4 P
Quantité 50 mg
Synonyme 2,4-diisopropylphenyl Diphenyl Phosphate
Formule InChI InChI=1S/C24H27O4P/c1-18(2)20-15-16-24(23(17-20)19(3)4)28-29(25,26-21-11-7-5-8-12-21)27-22-13-9-6-10-14-22/h5-19H,1-4H3
SMILES CC(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)c(c1)C(C)C
Nom IUPAC fosfato de (2,4-diisopropilfenil) difenilo
Poids moléculaire (g/mol) 410.44
Poids de la formule 410.1647
Pourcentage de pureté >95