Learn More
2,4-Bis(acétylamino)-2,4,6-tridésoxy-D-galactose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Bis(acetylamino)-2,4,6-trideoxy-D-galactose |
| CAS | 68567-47-5 |
| Formule moléculaire | C10H18N2O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(14)9(12-7(3)16)10(17)8(4-13)11-6(2)15/h4-5,8-10,14,17H,1-3H3,(H,11,15)(H,12,16)/t5-,8+,9+,10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)C)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)C=O |
| Nom IUPAC | N-[(2R,3S,4S,5R)-4-acétamido-3,5-dihydroxy-1-oxoexan-2-yl]acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.26 |
| Poids de la formule | 246.1216 |