Learn More
2,4-Acide benzèneboronique Bis(trifluorométhyl), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364925 5 g 5g
11354925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18161.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 153254-09-2 | C8H5BF6O2 | 257.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153254-09-2
Formule moléculaire C8H5BF6O2
Poids moléculaire (g/mol) 257.93
Numéro MDL MFCD01631349
Clé InChI WLYPBMBWKYALCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl phenylboronicacid, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, pubchem5262, acmc-209d8w, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bistrifluoromethylbenzeneboronic acid
CID PubChem 2782667
Nom IUPAC Acide[2,4-bis(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 257.93
Pourcentage de pureté 97%