Learn More
Acide 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11435596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435596 5 g 5g
11425596 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11435596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20731.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32890-87-2
Formule moléculaire C9H4F6O2
Poids moléculaire (g/mol) 258.119
Numéro MDL MFCD00042496
Clé InChI JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-bis trifluoromethyl benzoic acid, 2,4-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,4-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, maybridge4_003283, acmc-20aoeb, pubchem8491, rarechem al bo 0512
CID PubChem 141752
Nom IUPAC Acide2,4-bis(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 108°C to 110°C
Quantité 5 g
Beilstein 2057460
Poids de la formule 258.12
Pourcentage de pureté 98%