Learn More
Acide 2,4-bis(trifluorométhyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10513611 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10513611 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10513611 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 311730010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Note relative au nom 98%
CAS 32890-87-2
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 109.0°C to 113.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H4F6O2
Formule linéaire (CF3)2C6H3CO2H
Numéro MDL MFCD00042496
Quantité 1 g
Synonyme 2,4-bis trifluoromethyl benzoic acid, 2,4-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,4-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, maybridge4_003283, acmc-20aoeb, pubchem8491, rarechem al bo 0512
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Clé InChI JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
Nom IUPAC Acide2,4-bis(trifluorométhyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 258.12
CID PubChem 141752
Poids de la formule 258.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
RUO– À des fins de recherche uniquement