Learn More
Bromure de 2,4-Bis(trifluorométhyl)benzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11476766
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11476766 1 g 1g
11486766 5 g 5g
2 options
Code produit. 11476766
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23910.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 140690-56-8 | C9H5BrF6 | 307.033 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140690-56-8
Formule moléculaire C9H5BrF6
Poids moléculaire (g/mol) 307.033
Numéro MDL MFCD00010306
Clé InChI SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene, 2,4-bis trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl-1-bromomethyl benzene, pubchem4879, acmc-1c0tm, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzylbromide, 2,4-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzyl bromide
CID PubChem 518871
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2,4-bis(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Densité 1.637
Point d’ébullition 112°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.4511
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 7995492
Poids de la formule 307.04
Pourcentage de pureté 97%