Learn More
Acide 2,4-bis(trifluorométhyl)pyrimidine-5-carboxylique, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2, 4-bis-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid |
| CAS | 188781-46-6 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C7H2F6N2O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,4-bis trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid, 2,4-bis trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid |
| Clé InChI | RUHKDOFTFCXTBX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C(C(=NC(=N1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2,4-bis(trifluorométhyl)pyrimidine-5-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.095 |
| Show More |