Learn More
2-(4-Boc-1-pipérazinyl)benzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15434498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434498 5 g 5g
15424498 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58152.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1421266-71-8
Formule moléculaire C16H24N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 320.393
Numéro MDL MFCD22989355
Clé InChI BXXGLAKGJLLFHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-boc-1-piperazinyl benzamidoxime
CID PubChem 121235549
Nom IUPAC tert-butyle 4-[2-[(Z)-N’-hydroxycarbamimidoyl]phényl]pipérazine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C(=NO)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Boc-1-piperazinyl)benzamidoxime
Quantité 5 g
Poids de la formule 320.39
Pourcentage de pureté 97%